Learn More
4-Aminobenzamidindihydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30321305
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
2.5 g
Packungsgröße:
2.50 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321305 2.5 g 2.50 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321305 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA5872002.5G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride
CAS 2498-50-2
Summenformel C7H11Cl2N3
Menge 2.5 g
Synonym 4-Aminobenzenecarboximidamide Dihydrochloride, 4-Amidinoaniline Dihydrochloride, 4-Aminobenzamidine Dihydrochloride, SC 67235, p-Aminobenzamidine Dihydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C7H9N3.2ClH/c8-6-3-1-5(2-4-6)7(9)10;;/h1-4H,8H2,(H3,9,10);2*1H
SMILES Cl.Cl.NC(=N)c1ccc(N)cc1
IUPAC-Name 4-Aminobenzolcarboximidamid;dihydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 208.09
Formelmasse 207.033