Learn More
-Aminobenzamidoxime, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15428247
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15428247 1 g 1 Gramm
15438247 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15428247 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H51788.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 277319-62-7 | C7H9N3O | 151.169 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 277319-62-7
Summenformel C7H9N3O
Molekulargewicht (g/mol) 151.169
MDL-Nummer MFCD08061151
InChI-Schlüssel CNFNMMJKXWOLPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-amino-n'-hydroxybenzimidamide, 4-amino-n'-hydroxybenzene-1-carboximidamide, z-4-amino-n'-hydroxybenzenecarboximidamide
PubChem CID 5478941
IUPAC-Name 4-Amino-N'-hydroxybenzolcarboximidamid
SMILES C1=CC(=CC=C1C(=NO)N)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzamidoxime
Schmelzpunkt 168°C to 170°C
Menge 1 g
Formelmasse 151.17
Reinheit (%) 97%