Learn More
4-Aminobenzolsulfonamid (Sulfanilamid), Mikromol™
Artikelnummer. 17913416
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
Packungsgröße:
250 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17913416 250 mg 250 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17913416 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0227.050250
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 23-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Aminobenzolsulfonamid (Sulfanilamid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilamide
CAS 63-74-1
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfanilamide
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H8 N2 O2 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17034
Synonym Sulfacetamide Sodium Imp. A (EP), Sulfacetamide Imp. A (EP), Sulfadiazine Imp. D (EP), Sulfadimidine Imp. D (EP), Sulfaguanidine Imp. A (EP), Sulfamethoxazole Imp. E (EP), 4-Aminobenzenesulfonamide, Sulfanilamide, 4-Aminobenzenesulphonamide, Sulphanilamide, Sulfadimidine Imp. D (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. D (Pharmeuropa), (4-(Aminosulfonyl)phenyl)amine, 1162F, 4-(Aminosulfonyl)aniline, 4-Aminophenylsulfonamide, 4-Sulfamoylaniline, A-349, Albexan, Albosal, Ambeside, Antistrept, Astreptine, Astrocid, Bacteramid, Bactesid, Collomide, Colsulanyde, Copticide, Deseptyl, Dipron, Ergaseptine, Erysipan, Estreptocida, Exoseptoplix, F 1162, Fourneau 1162, Gerison, Gombardol, Infepan, Lusil, Lysococcine, NSC 7618, Neococcyl, Orgaseptine, PABS, Prontalbin, Prontosil Album, Prontosil I, Prontosil white, Prontylin, Pronzin Album, Proseptal, Proseptine, Proseptol, Pysococcine, Ro 1-3354, Rubiazol A, Sanamid, Septamide Album, Septanilam, Septinal, Septolix, Septoplex, Septoplix, Stopton Album, Stramid, Strepamide, Strepsan, Streptagol, Streptamid, Streptasol, Streptocid, Streptocid album, Streptocide, Streptocide (white), Streptoclase, Streptocom, Strepton, Streptopan, Streptosil, Streptozol, Streptozone, Sulfamidyl, Sulfamine, Sulfana, Sulfanalone, Sulfanidyl, Sulfanil, Sulfanilamide Vaginal Cream, Sulfocidine, Sulfonamide, Sulfonamide P, Sulfonylamide, Sulphonamide, Therapol, Tolder, White streptocide, p-Aminobenzenesulfonamide, p-Aminophenylsulfonamide, p-Anilinesulfonamide, p-Sulfamidoaniline, p-Sulfamoylaniline, Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity E, Sulfanilamide, Sulfacetamide Sodium Impurity A, Sulfadiazine Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity E, Sulfadimethoxine Sodium Impurity E, Sulfadimidine Impurity D, Sulfaguanidine Impurity A, Sulfamethoxazole Impurity E, Sulfacetamide Impurity A, Sulfadimethoxine Impurity E
InChI-Formel InChI=1S/C6H8N2O2S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H2,8,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)N
IUPAC-Name 4-Aminobenzensulfonamid
Molekulargewicht (g/mol) 172.2
Menge 250 mg
Formelmasse 172,0306 g/mol
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.