Learn More
4-Aminobenzolsulfonsäure (Sulfanilsäure), Mikromol™
Artikelnummer. 17950726
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17950726 25 mg 25 Milligramm
17901306 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17950726 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0227.040025
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 20-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Aminobenzolsulfonsäure (Sulfanilsäure)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sulfanilic Acid
CAS 121-57-3
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile Sulfanilic Acid
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C6 H7 N O3 S
Zertifizierung/Konformität ISO 17025
Synonym Mesalazine Imp. O (EP), Sulfadiazine Imp. B (EP), Sulfadimidine Imp. F (EP), Sulfamethoxazole Imp. D (EP), Sulfanilic Acid, 4-Aminobenzenesulfonic Acid, Sulphanilic Acid, Sulfadimidine Imp. F (Pharmeuropa), Sulfadiazine Imp. B (Pharmeuropa), Ph Eur Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfanilic acid, Mesalazine Impurity O, Sulfadiazine Impurity B, Sulfadimethoxine Impurity D, Sulfadimethoxine Sodium Impurity D, Sulfadimidine Impurity F, Sulfamethoxazole Impurity D, Sulfadimethoxine Impurity D
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO3S/c7-5-1-3-6(4-2-5)11(8,9)10/h1-4H,7H2,(H,8,9,10)
SMILES Nc1ccc(cc1)S(=O)(=O)O
IUPAC-Name 4-Aminobenzolsulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 173.19
Menge 25 mg
Formelmasse 173,0147 g/mol