Learn More
4-Aminobenzoesäure (PABA), 98.5 bis 101.5 % (trockene Basis), Affymetrix/USB™
Artikelnummer. 15895248 Alle ansehen Thermo Scientific Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
500 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung unitSize
15895248 1 kg Kunststoffflasche 1 Kilogramm
15895078 500 g Kunststoffflasche 500 Gramm
15805258 5 kg Kunststoffflasche 5 Kilogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15895248 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. J11055.A1
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 150-13-0
Summenformel C7H7NO2
Molekulargewicht (g/mol) 137.14
MDL-Nummer MFCD00007894
InChI-Schlüssel ALYNCZNDIQEVRV-UHFFFAOYSA-N
Synonym p-aminobenzoic acid, paba, para-aminobenzoic acid, vitamin bx, sunbrella, p-carboxyaniline, 4-carboxyaniline, hachemina, paraminol, benzoic acid, 4-amino
PubChem CID 978
ChEBI CHEBI:30753
IUPAC-Name 4-Aminobenzoesäure
SMILES NC1=CC=C(C=C1)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobenzoic acid (PABA)
Schmelzpunkt ∼187°C (decomposition)
Hinweise zum Prozentgehalt Trockene Basis
Beilstein 471605
Formelmasse 137.14
Reinheit (%) 98.5 to 101.5%
Dichte 1.374
Menge 1 kg
Verpackung Kunststoffflasche
Physikalische Form Kristallpulver
Empfindlichkeit Light sensitive
Relative Dichte 1.374