Learn More
4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride, 97%, ACROS Organics™
Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals ProdukteSpezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminobenzotrifluoride hydrochloride |
| Namenshinweis | 97% |
| CAS Min. % | 96.0 |
| CAS Max. % | 100.0 |
| Farbe | Gelb |
| Infrarotspektrum | Authentic |
| Prozentgehaltsbereich | 97% |
| Verpackung | Glasflasche |
| Strukturformel | H2NC6H4CF3·HCl |
| Menge | 1 g |
| Mehr anzeigen |