Learn More
4-Aminobiphenyl, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481658
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 15481658
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H55424.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 92-67-1 | C12H11N | 169.227 g/mol
It is used to manufacture azo dyes.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Wird zur Herstellung von Azofarbstoffen verwendet.
Löslichkeit
Löslich in Dichlormethan, DMSO und Methanol
Hinweise
Lagerung bei -20 °C. Hitze und Oxidationsmittel vermeiden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-67-1
Summenformel C12H11N
Molekulargewicht (g/mol) 169.227
MDL-Nummer MFCD00007879
InChI-Schlüssel DMVOXQPQNTYEKQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminobiphenyl, 4-aminodiphenyl, 4-biphenylamine, biphenyl-4-ylamine, 1,1'-biphenyl-4-amine, biphenyl-4-amine, xenylamine, 4-biphenylylamine, p-phenylaniline, p-aminobiphenyl
PubChem CID 7102
ChEBI CHEBI:1784
IUPAC-Name 4-Phenylanilin
SMILES C1=CC=C(C=C1)C2=CC=C(C=C2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobiphenyl
Schmelzpunkt 52°C to 54°C
Siedepunkt 191°C (15 mmHg)
Menge 25 g
UN-Nummer UN3077
Beilstein 386533
Merck Index 14,1235
Löslichkeitsinformationen Soluble in Dichloromethane,DMSO and Methanol
Formelmasse 169.23
Reinheit (%) 98%
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobiphenyl
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Karzinogenität Kategorie 1A
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H350-Kann Krebs erzeugen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Aminobiphenyl