Learn More
4-Aminobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 17997079
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
10 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
17997079 5 g 5 Gramm
17939289 1 g 1 Gramm
17928899 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 17997079 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA6017815G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt enthält Substanzen aus dem Anhang XVII der Verordnung REACH (EG) Nr. 1907/2006. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 92-67-1
Summenformel C12 H11 N
Molekulargewicht (g/mol) 169.22
Synonym 4-Biphenylamine (8CI), (1,1'-Biphenyl-4-yl)amine, 4-Amino-1,1'-biphenyl, 4-Aminobiphenyl, 4-Aminodiphenyl, 4-Biphenylylamine, 4-Phenylaniline, 4-Phenylbenzenamine, NSC 7660, Xenylamine, p-Aminobiphenyl, p-Aminodiphenyl, p-Aminophenyl benzene, p-Biphenylamine, p-Phenylaniline, p-Xenylamine
IUPAC-Name 4-Phenylanilin
SMILES Nc1ccc(cc1)c2ccccc2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobiphenyl
Menge 5 g
InChI-Formel InChI=1S/C12H11N/c13-12-8-6-11(7-9-12)10-4-2-1-3-5-10/h1-9H,13H2
Formelmasse 169.0891