Learn More
4-Aminobutyraldehyddiethylacetal, 95%
Artikelnummer. 10523145 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
1 Gramm
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Verpackung Packungsgröße
10523145 5 g Glasflasche 5 Gramm
10229803 1 g Glasflasche 1 Gramm
10190153 25 g Glasflasche 25 Gramm
10700605 100 g Glasflasche 100 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 10523145 Lieferant Thermo Scientific Lieferanten-Nr. 103260050
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 6346-09-4 | C₈H₁₉NO₂| 161,24 g/ mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6346-09-4
Summenformel C8H19NO2
Molekulargewicht (g/mol) 161.24
MDL-Nummer MFCD00008227
InChI-Schlüssel GFLPSABXBDCMCN-UHFFFAOYSA-N
IUPAC-Name 4,4-Diethoxybutan-1-amin
SMILES CCOC(CCCN)OCC
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Farbe Farblos
Dichte 0.9000g/mL
Siedepunkt 196.0°C
Flammpunkt 62°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2N(CH2)3CH(OC2H5)2
Brechungsindex 1.4270 to 1.4290
Menge 5 g
Beilstein 04,319
Relative Dichte 0.9
Synonym 4,4-diethoxybutylamine, 4-aminobutyraldehyde diethyl acetal, 1-butanamine, 4,4-diethoxy, 4,4-diethoxy-1-butanamine, ambda, 4,4-diethoxy-butylamine, acmc-2097jf, 4-aminobutanal diethyl acetal, ksc356g0p, 4,4-diethoxy-1-butanamine #
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: miscible.
PubChem CID 80672
Formelmasse 161.24
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Flüssigkeit
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminobutyraldehyde diethyl acetal
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
RUO– Nur für Forschungszwecke