Learn More
4-Aminobutyraldehyd-Diethylacetal, TRC
Artikelnummer. 30315365
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30315365 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30315365 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA603033500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 09-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminobutyraldehyde Diethyl Acetal
CAS 6346-09-4
Summenformel C8H19NO2
Menge 500 mg
InChI-Formel InChI=1S/C8H19NO2/c1-3-10-8(11-4-2)6-5-7-9/h8H,3-7,9H2,1-2H3
SMILES CCOC(CCCN)OCC
IUPAC-Name 4,4-Diethoxybutan-1-amin
Molekulargewicht (g/mol) 161.25
Formelmasse 161.1416