Learn More
4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid, CDN
Click to view available options
Menge:
0.1 g
0.25 g
Packungsgröße:
0.10 Gramm
0.25 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminobutyric acid 2,2-d2 |
| CAS | 67910-98-9 |
| Summenformel | C4H7D2NO2 |
| Menge | 0.25 g |
| Synonym | 4-Aminobutyric-2,2-d2 Acid |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C4H9NO2/c5-3-1-2-4(6)7/h1-3,5H2,(H,6,7)/i2D2 |
| SMILES | NCCC([2 H])(C(O)=O)[2 H] |
| IUPAC-Name | 4-aminobutanoic-2,2-d2 acid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 105.13 |
| Formelmasse | 105.08 g/mol |
| Mehr anzeigen |