Learn More
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459568
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
15459568 5 g 5 Gramm
15469568 250 mg 250 Milligramm
15449568 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15459568 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H63079.06
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 29-10-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 392331-66-7 | C11H22N2O3 | 230.308 g/mol
4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine can be used in agrochemical, pharmaceutical and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminmethyl-1-boc-4-Hydroxypiperidin kann in Agrochemie, Pharmazie und Farbstoffen verwendet werden.
Löslichkeit
Schwer in Wasser löslich.
Hinweise
Kühl und trocken in dicht verschlossenen Behältern lagern. Sorgen Sie für eine ausreichende Belüftung. Von Oxidationsmitteln entfernt aufbewahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 392331-66-7
Summenformel C11H22N2O3
Molekulargewicht (g/mol) 230.308
MDL-Nummer MFCD11579803
InChI-Schlüssel XYWCDAFPRBDRER-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 23396319
IUPAC-Name Tert-Butyl 4-(Aminomethyl)-4-Hydroxypiperidin-1-Carboxylat
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(CC1)(CN)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminomethyl-1-Boc-4-hydroxypiperidine
Farbe Weiß
Menge 5 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Synonym tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxytetrahydro-1 2h-pyridinecarboxylate, 4-aminomethyl-1-boc-4-hydroxypiperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidin-4-ol, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxypiperidinecarboxylate, tert-butyl 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylate, 4-aminomethyl-4-hydroxy-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester, tert-butyl4-aminomethyl-4-hydroxypiperidine-1-carboxylate
Löslichkeitsinformationen Slightly soluble in water.
Formelmasse 230.3
Reinheit (%) 97%
Physikalische Form Fest