Learn More
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15409587
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15409587 5 g 5 Gramm
15419587 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15409587 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H52819.06
 Eingeschränkter Artikel
Lager vorrätig
Zum Warenkorb hinzufügen
CAS: 144222-22-0 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine is used in the preparation biologically active compounds and orally active platelet-activating factor antagonists. It is used as an inhibitor for aspartic acid protease and Kinesin spindle protein. It is an active reactant involved in the enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminmethyl-1-bocpiperidin wird in der Zubereitung biologisch aktiver Verbindungen und oral aktiver Thrombozytenaktivierungsfaktor-Antagonisten verwendet. Es wird als Inhibitor für Asparaginsäure-Protease und Kinesin-Spindelprotein eingesetzt. Es ist ein aktives Reaktionmittel, das an der enantioselektiven Synthese von N-Alkyl-Terminal-Aziridinen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144222-22-0
Summenformel C11H23N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.32
MDL-Nummer MFCD01076207
InChI-Schlüssel KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 736817
IUPAC-Name {1-[(tert-Butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}methanaminium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Dichte 1.013
Siedepunkt 237°C to 238°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 97%