Learn More
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidin, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7035111
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15409587 5 g 5 Gramm
15419587 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 15409587
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H52819.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 144222-22-0 | C11H23N2O2 | 215.32 g/mol
4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine is used in the preparation biologically active compounds and orally active platelet-activating factor antagonists. It is used as an inhibitor for aspartic acid protease and Kinesin spindle protein. It is an active reactant involved in the enantioselective synthesis of N-alkyl terminal aziridines.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Aminmethyl-1-bocpiperidin wird in der Zubereitung biologisch aktiver Verbindungen und oral aktiver Thrombozytenaktivierungsfaktor-Antagonisten verwendet. Es wird als Inhibitor für Asparaginsäure-Protease und Kinesin-Spindelprotein eingesetzt. Es ist ein aktives Reaktionmittel, das an der enantioselektiven Synthese von N-Alkyl-Terminal-Aziridinen beteiligt ist.
Löslichkeit
Löslich in Chloroform und Methanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 144222-22-0
Summenformel C11H23N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 215.32
MDL-Nummer MFCD01076207
InChI-Schlüssel KLKBCNDBOVRQIJ-UHFFFAOYSA-O
Synonym 1-boc-4-aminomethyl piperidine, tert-butyl 4-aminomethyl piperidine-1-carboxylate, 1-boc-4-aminomethylpiperidine, 1-boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-boc-piperidine, boc-4-aminomethyl-piperidine, 4-aminomethyl-1-n-t-butoxycarbonyl piperidine, 4-aminomethyl-1-boc-piperidine, 1-n-boc-4-aminomethyl piperidine, 4-aminomethyl-piperidine-1-carboxylic acid tert-butyl ester
PubChem CID 736817
IUPAC-Name {1-[(tert-Butoxy)carbonyl]piperidin-4-yl}methanaminium
SMILES CC(C)(C)OC(=O)N1CCC(C[NH3+])CC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminomethyl-1-Boc-piperidine
Dichte 1.013
Siedepunkt 237°C to 238°C
Flammpunkt >110°C (230°F)
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Soluble in chloroform and methanol.
Formelmasse 214.31
Reinheit (%) 97%