Learn More
4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenolhydrochlorid (Vanillylaminhydrochlorid), Mikromol™
Artikelnummer. 30050071
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30050071 100 mg 100 Milligramm
30052620 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 30050071 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM1033.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenolhydrochlorid (Vanillylaminhydrochlorid)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
CAS 10-2-7149
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride (Vanillylamine Hydrochloride)
Versandbedingung Raumtemperatur
Summenformel C8 H11 N O2 . Cl H
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol Hydrochloride, Vanillylamine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C8H11NO2.ClH/c1-11-8-4-6(5-9)2-3-7(8)10;/h2-4,10H,5,9H2,1H3;1H
SMILES Cl.COc1cc(CN)ccc1O
IUPAC-Name 4-(Aminomethyl)-2-methoxyphenol;hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 189.64
Menge 100 mg
Formelmasse 189,0557 g/mol