Learn More
4-(Aminomethyl)pyridin, 97+ %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11392476
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
Packungsgröße:
100 Gramm
25 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11392476 100 g 100 Gramm
11382476 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11392476 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L06345.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 08-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 3731-53-1 | C6H8N2 | 108.144 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3731-53-1
Summenformel C6H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 108.144
MDL-Nummer MFCD00006449
InChI-Schlüssel TXQWFIVRZNOPCK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-pyridinemethaneamine, 4-aminomethyl pyridine, 4-pyridinemethanamine, 4-pyridylmethylamine, 4-picolylamine, 4-aminomethylpyridine, 4-picolinylamine, 4-pyridinemethylamine, 1-pyridin-4-ylmethanamine, 4-picolinamine
PubChem CID 77317
IUPAC-Name Pyridin-4-ylmethanamin
SMILES C1=CN=CC=C1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminomethyl)pyridine
Schmelzpunkt -8°C
Dichte 1.069
Siedepunkt 230°C
Flammpunkt 108°C (226°F)
Geruch Amine-like
Brechungsindex 1.5515
Menge 100 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 108057
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 108.14
Reinheit (%) ≥97%