Learn More
4-(Aminomethyl)pyrimidinhydrochlorid, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15485327
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15485327 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 15485327 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H32582.ME
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 21-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminomethyl)pyrimidine hydrochloride
CAS 1138011-17-2
Schmelzpunkt 176°C to 178°C
Summenformel C5H7N3
MDL-Nummer MFCD06796202,MFCD07375466
Menge 500 mg
Synonym 4-aminomethyl pyrimidine, 4-pyrimidinemethanamine, 1-pyrimidin-4-yl methanamine, 4-aminomethylpyrimidine, pyrimidin-4-ylmethyl amine dihydrochloride, pyrimidin-4-yl methanamine, c-pyrimidin-4-yl-methylamine, 4-pyrimidinemethanamine 9ci, 1-pyrimidin-4-ylmethanamine dihydrochloride
InChI-Schlüssel AUHXBTKGPUVFCB-UHFFFAOYSA-N
SMILES NCC1=NC=NC=C1
IUPAC-Name Pyrimidin-4-ylmethanamin
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
PubChem CID 12933348
Formelmasse 145.59
Reinheit (%) 97%