Learn More
4-Aminmethyltetrahydropyran, ≥97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10620045
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10620045 250 mg 250 Milligramm
10358692 1 g 1 Gramm
10619315 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10620045 Lieferant Thermo Scientific Maybridge Lieferanten-Nr. CC29913CB
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Chemische Identifikatoren
CAS 130290-79-8
Summenformel C6H13NO
Molekulargewicht (g/mol) 115.176
MDL-Nummer MFCD02179435
InChI-Schlüssel IPBPLHNLRKRLPJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomethyltetrahydropyran, 4-aminomethyl tetrahydro-2h-pyran, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methanamine, 4-aminomethyl tetrahydropyran, 1-tetrahydro-2h-pyran-4-ylmethanamine, tetrahydropyran-4-yl methylamine, c-tetrahydro-pyran-4-yl-methylamine, tetrahydro-2h-pyran-4-yl methylamine, 2h-pyran-4-methanamine, tetrahydro, oxan-4-yl methanamine
PubChem CID 2773210
IUPAC-Name Oxan-4-ylmethanamin
SMILES C1COCCC1CN
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 1-Tetrahydro-2H-pyran-4-ylmethanamine
CAS Min. % 96.5
CAS Max. % 100.0
Dichte 1.02g/mL
Prozentgehaltsbereich 97%
Verpackung Bernsteinfarbene Glasflasche
Menge 250 mg
Formelmasse 115.17
Reinheit (%) 97%