Learn More
4-Aminomorpholin, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 11489327
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Unit Size:
100 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
11489327 100 g 100 Gramm
11469327 5 g 5 Gramm
11479327 25 g 25 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Product Code. 11489327 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. B21381.22
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 25-11-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 4319-49-7 | C4H10N2O | 102.137 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 4319-49-7
Summenformel C4H10N2O
Molekulargewicht (g/mol) 102.137
MDL-Nummer MFCD00006174
InChI-Schlüssel MKQLBNJQQZRQJU-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminomorpholine, n-aminomorpholine, 4-morpholinamine, morpholin-4-ylamine, morpholine, 4-amino, 4-morpholinamine 9ci, morpholine-4-ylamine, n-amino morpholine, n-amino-morpholine, 4-amino morpholine
PubChem CID 20315
IUPAC-Name Morpholin-4-amin
SMILES C1COCCN1N
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-Aminomorpholine
Dichte 1.059
Siedepunkt 168°C
Flammpunkt 58°C (137°F)
Brechungsindex 1.4785
Menge 100 g
UN-Nummer UN2733
Empfindlichkeit Air sensitive
Formelmasse 102.14
Reinheit (%) 98%