Learn More
4-Aminomorpholin, TRC
Artikelnummer. 30321083
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30321083 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30321083 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61454850MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 03-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminomorpholine
CAS 4319-49-7
Summenformel C4H10N2O
Menge 50 mg
Synonym (Morpholin-4-yl)amine, 4-Aminomorpholine, 4-Morpholineamine, N-Aminomorpholine, NSC 6825
InChI-Formel InChI=1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2
SMILES NN1CCOCC1
IUPAC-Name Morpholin-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 102.14