Learn More
4-Aminomorpholin, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminomorpholine |
| CAS | 4319-49-7 |
| Summenformel | C4H10N2O |
| Menge | 100 mg |
| Synonym | (Morpholin-4-yl)amine, 4-Aminomorpholine, 4-Morpholineamine, N-Aminomorpholine, NSC 6825 |
| InChI-Formel | InChI=1S/C4H10N2O/c5-6-1-3-7-4-2-6/h1-5H2 |
| SMILES | NN1CCOCC1 |
| IUPAC-Name | Morpholin-4-amin |
| Molekulargewicht (g/mol) | 102.14 |