Learn More
4-Aminophenethylalkohol, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminophenethyl Alcohol |
| CAS | 104-10-9 |
| Summenformel | C8H11NO |
| Menge | 10 g |
| Synonym | 4-Aminobenzeneethanol, 2-(4-Aminophenyl)-1-ethanol, 2-(4-Aminophenyl)ethanol, 2-(4-Aminophenyl)ethyl alcohol, 2-(p-Aminophenyl)ethanol |
| InChI-Formel | InChI=1S/C8H11NO/c9-8-3-1-7(2-4-8)5-6-10/h1-4,10H,5-6,9H2 |
| SMILES | Nc1ccc(CCO)cc1 |
| IUPAC-Name | 2-(4-Aminophenyl)ethanol |
| Molekulargewicht (g/mol) | 137.18 |
| Formelmasse | 137.0841 |