Learn More
4-Aminophenol, Mikromol™
Artikelnummer. 17951696
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17951696 100 mg 100 Milligramm
17983756 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17951696 Lieferant Mikromol Lieferanten-Nr. MM0042.01
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Entdecken Mikromol - Ihre zuverlässige Quelle für hochwertige pharmazeutische Referenzstandards. Unterstützung genauer, konformer Analysen mit ISO Materialien, die gemäß ISO 17034 akkreditiert sind und für Vertrauen in jedes Ergebnis sorgen.
4-Hydroxyanilin
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenol
CAS 123-30-8
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Aminophenol
Versandbedingung Ice pack (-20°C)
Summenformel C6 H7 N O
Zertifizierung/Konformität ISO 9001
Synonym Mesalazine Imp. A (EP), Paracetamol Imp. K (EP), 4-Aminophenol, Mesalazine Impurity A, Paracetamol Impurity K
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
SMILES Nc1ccc(O)cc1
IUPAC-Name 4-Aminophenol
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Menge 100 mg
Formelmasse 109.0528 g/mol