Learn More
4-Aminophenol, TRC
Artikelnummer. 30007746
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
10 g
50 g
Packungsgröße:
1 Gramm
10 Gramm
50 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30007746 50 g 50 Gramm
17974065 1 g 1 Gramm
17993625 10 g 10 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30007746 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA61892050G
 Eingeschränkter Artikel
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit bereitgestellt, um Innovation und kommerziellen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 123-30-8
Summenformel C6 H7 N O
Molekulargewicht (g/mol) 109.13
Synonym Phenol, p-amino- (8CI), 4-Aminophenol, 1-Amino-4-hydroxybenzene, 4-Amino-1-hydroxybenzene, 4-Hydroxy-1-aminobenzene, 4-Hydroxyaniline, 4-Hydroxybenzenamine, 4-Hydroxyphenylamine, A 0384, Activol, Azol, BASF Ursol P Base, Benzofur P, C.I. 76550, C.I. Oxidation Base 6, Certinal, Citol, Durafur Brown RB, Fouramine P, Fourrine 84, Fourrine P Base, Furro P base, NSC 1545, Nako Brown R, Paranol, Pelagol Grey P Base, Pelagol P Base, Renal AC, Rodinal, Tertral P Base, Unal, Ursol P, Ursol P Base, Zoba Brown P Base, p-Aminophenol, p-Hydroxyaniline, p-Hydroxyphenylamine
IUPAC-Name 4-Aminophenol
SMILES Nc1ccc(O)cc1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophenol
Bezeichnung der Analyten oder Bestandteile 4-Aminophenol
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Versandbedingung Raumtemperatur
InChI-Formel InChI=1S/C6H7NO/c7-5-1-3-6(8)4-2-5/h1-4,8H,7H2
Lösungstyp Unverdünnt
Industry Type Pharmazeutik
Menge 50 g
Formelmasse 109.0528
Reinheit (%) >95%