missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminophenylphosphorylcholin, TRC

Artikelnummer. 30319908
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
25 mg
250 mg
Packungsgröße:
25 Milligramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30319908 250 mg 250 Milligramm
30328088 25 mg 25 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30319908 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA626000250MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 13-08-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Aminophenylphosphorylcholine
CAS 102185-28-4
Hinweise zur Reinheitsqualität HPLC
Summenformel C11 H19 N2 O4 P
Menge 250 mg
Synonym Ethanaminium, 2-[[(4-aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-, inner salt, 2-[[(4-Aminophenoxy)hydroxyphosphinyl]oxy]-N,N,N-trimethylethanaminium inner salt, 4-Aminophenylphosphorylcholine
InChI-Formel InChI=1S/C11H19N2O4P/c1-13(2,3)8-9-16-18(14,15)17-11-6-4-10(12)5-7-11/h4-7H,8-9,12H2,1-3H3
SMILES C[N+](C)(C)CCOP(=O)([O-])Oc1ccc(N)cc1
IUPAC-Name (4-Aminophenyl) 2-(trimethylazaniumyl)ethylphosphat
Molekulargewicht (g/mol) 274.25
Formelmasse 274.1082
Reinheit (%) >95
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.