Learn More
4-Aminophthalhydrazid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7043001
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 15426649
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J64921.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemilumineszentes Molekül
A chemiluminescent molecule
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3682-14-2
Summenformel C8H7N3O2
Molekulargewicht (g/mol) 177.16
MDL-Nummer MFCD00010560
InChI-Schlüssel HUDPLKWXRLNSPC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminophthalhydrazide, isoluminol, 6-aminophthalazine-1,4-diol, chembl14882, 1,4-phthalazinedione, 6-amino-2,3-dihydro, 6-amino-2,3-dihydro-1,4-phthalazinedione, iso-luminol, 1enu, 4-aminophthaloylhydrazine, 4-amino-phthalsaeure-hydrazid
PubChem CID 95014
SMILES NC1=CC=C2C(=O)NNC(=O)C2=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminophthalhydrazide
Schmelzpunkt 300°C
Farbe Weiß bis gelb
Menge 1 g
Beilstein 164804
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Löslichkeitsinformationen Soluble in ammonium hydroxide,sodium carbonate or other base.
IUPAC-Name 6-Amino-1,2,3,4-tetrahydrophthalazin-1,4-dion
Formelmasse 177.16
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Pulver