Learn More
4-Aminopiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11394566
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394566 5 g 5 Gramm
11304576 25 g 25 Gramm
2 options
Artikelnummer. 11394566
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20127.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13035-19-3 | C5H12N2 | 100.165 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13035-19-3
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD02179399
InChI-Schlüssel BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
PubChem CID 424361
IUPAC-Name Piperidin-4-Amin
SMILES C1CNCCC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopiperidine
Dichte 0.954
Siedepunkt 65°C (18 mmHg)
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.491
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1105
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic; May form a precipitate
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%