missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Aminopiperidin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals

Artikelnummer. p-7048031
Change view
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11394566 5 g 5 Gramm
11304576 25 g 25 Gramm
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Artikelnummer. 11394566

Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L20127.06

Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

CAS: 13035-19-3 | C5H12N2 | 100.165 g/mol

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 13035-19-3
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.165
MDL-Nummer MFCD02179399
InChI-Schlüssel BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
PubChem CID 424361
IUPAC-Name Piperidin-4-Amin
SMILES C1CNCCC1N

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Aminopiperidine
Dichte 0.954
Siedepunkt 65°C (18 mmHg)
Flammpunkt 46°C (114°F)
Brechungsindex 1.491
Menge 5 g
UN-Nummer UN2733
Beilstein 1105
Empfindlichkeit Air sensitive; Hygroscopic; May form a precipitate
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

RUO – Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.