Learn More
4-Aminopiperidin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-4228342 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 10403160
Marke: Thermo Scientific Acros 432920050
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
CAS: 13035-19-3 | C5H12N2 | 100.16 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13035-19-3
Summenformel C5H12N2
Molekulargewicht (g/mol) 100.16
MDL-Nummer MFCD02179399
InChI-Schlüssel BCIIMDOZSUCSEN-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopiperidine, 4-piperidinamine, 4-piperidineamine, piperidin-4-ylamine, 4-amino piperidine, 4-piperidylamine, 4-piperidinamine dihydrochloride, pperdn-4-amne, 4-amino, 4-amino-piperidine
PubChem CID 424361
IUPAC-Name Piperidin-4-Amin
SMILES C1CNCCC1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopiperidine
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Farbe Weiß bis gelb
Dichte 0.9540g/mL
Siedepunkt 65°C (18.0 Torr)
Flammpunkt 46°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (GC)
Verpackung Glasflasche
Menge 5 g
Relative Dichte 0.954
Formelmasse 100.16
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopiperidine, 95%
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.