Learn More
4-Aminopyren, TRC
Artikelnummer. 30328042
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
100 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30328042 100 mg 100 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30328042 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA577178100MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyrene
CAS 17075-03-5
Summenformel C16H11N
Menge 100 mg
Synonym Pyren-4-amine
InChI-Formel InChI=1S/C16H11N/c17-14-9-12-5-1-3-10-7-8-11-4-2-6-13(14)16(11)15(10)12/h1-9H,17H2
SMILES Nc1cc2cccc3ccc4cccc1c4c23
IUPAC-Name Pyren-4-amin
Molekulargewicht (g/mol) 217.27
Formelmasse 217.0891