Learn More
4-Aminopyridin-3-carboxaldehyd, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11926361 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11926361 5 g 5 Gramm
11916361 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11926361 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 437350050
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 42373-30-8 | C6H7N2O | 123.13 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42373-30-8
Summenformel C6H7N2O
Molekulargewicht (g/mol) 123.13
MDL-Nummer MFCD04038972
InChI-Schlüssel GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
PubChem CID 2761033
IUPAC-Name 4-Aminopyridin-3-Carbaldehyd
SMILES NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
CAS Min. % 94.0
CAS Max. % 100.0
Schmelzpunkt 111.2°C to 112.7°C
Farbe Creme bis Weiß
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 94% min. (HPLC)
Menge 5 g
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 95%
Physikalische Form Pulver