Learn More
4-Aminopyridin-3-Carboxaldehyd, tech. 85 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11434400
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11434400 1 g 1 Gramm
11444400 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11434400 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. H50028.03
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 42373-30-8
Summenformel C6H7N2O
Molekulargewicht (g/mol) 123.13
MDL-Nummer MFCD04038972
InChI-Schlüssel GTPZHMGXKZIHKW-UHFFFAOYSA-O
Synonym 4-aminonicotinaldehyde, 4-amino-3-formylpyridine, 4-amino-pyridine-3-carbaldehyde, 4-aminopyridine-3-carboxaldehyde, 4-amino-3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino-pyridine-3-carboxaldehyde, 3-pyridinecarboxaldehyde, 4-amino, zlchem 837, pubchem7681, acmc-1aqvh
PubChem CID 2761033
IUPAC-Name 4-Aminopyridin-3-Carbaldehyd
SMILES NC1=CC=[NH+]C=C1C=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyridine-3-carboxaldehyde
Schmelzpunkt 108°C to 112°C
Menge 1 g
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Formelmasse 122.13
Reinheit (%) 85%
Güte Technisch