Learn More
4-Aminopyridin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11499573
Change view
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
1000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
50 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11499573 50 g 50 Gramm
11409583 250 g 250 Gramm
11489573 1000 g 1000 Gramm
3 options
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
Artikelnummer. 11499573
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar A12405.18
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Abgabe sachkundepflichtiger Stoffe und Gemische nur bei Erfüllung der Vorrausetzungen nach Chemikalienverbotsverordnung (ChemVerbotsV). Keine Abgabe an Privatpersonen.
CAS: 504-24-5 | C5H6N2 | 94.117 g/mol
It is used as a research tool, in characterizing subtypes of the potassium channel. It has also been used as a drug, to manage some of the symptoms of multiple sclerosis. In the laboratory, 4-AP is a useful pharmacological tool in studying various potassium conductances in physiology and biophysics. Spinal cord injury patients have also seen improvement with 4-AP therapy.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Löslichkeit
Wasserlöslich (112 g/l bei 20 °C). Löslich in Ethylether, Benzol. Schwer löslich in Ligroin. Sehr gut löslich in Ethanol. Löslich in Methanol, Aceton, Tetrahydrofuran, Isopropanol, Acetonitril, N,N-Dimethylformamid, Dimethylsulfoxid und Ethanol.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Von starken Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 504-24-5
Summenformel C5H6N2
Molekulargewicht (g/mol) 94.117
MDL-Nummer MFCD00006439
InChI-Schlüssel NUKYPUAOHBNCPY-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminopyridine, fampridine, 4-pyridinamine, dalfampridine, 4-pyridylamine, avitrol, p-aminopyridine, 4-ap, ampyra, gamma-aminopyridine
PubChem CID 1727
ChEBI CHEBI:34385
IUPAC-Name Pyridin-4-Amin
SMILES C1=CN=CC=C1N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminopyridine
Schmelzpunkt 157°C to 161°C
Dichte 1.26
Siedepunkt 273°C to 274°C
Flammpunkt 164°C (327°F)
Geruch Unpleasant
Menge 50 g
UN-Nummer UN2671
Beilstein 105782
Merck Index 14,3933
Löslichkeitsinformationen Soluble in water(112g/L at 20 deg C). Soluble in ethyl ether,benzene. Slightly soluble in ligroin. Very soluble in ethanol. Soluble in methanol,acetone,tetrahydrofuran,isopropanol,acetonitrile,N,N-dimethylformamide,dimethylsulfoxide,and ethanol.
Formelmasse 94.12
Reinheit (%) 98%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminopyridine
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 2
  • Akute Toxizität Kategorie 3
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 2
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
  • H300-Lebensgefahr bei Verschlucken.
  • H311-Giftig bei Hautkontakt.
  • H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H331-Giftig bei Einatmen.
  • H411-Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: 4-Aminopyridine