Learn More
4-Aminochinolin, 95+%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15540654 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15540654 250 mg 250 Milligramm
15530654 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15540654 Lieferant Thermo Scientific Acros Lieferanten-Nr. 459762500
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Chemische Identifikatoren
CAS 578-68-7
Summenformel C9H8N2
Molekulargewicht (g/mol) 144.17
InChI-Schlüssel FQYRLEXKXQRZDH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-aminoquinoline, 4-quinolinamine, 4-aminoguinoline, quinolin-4-ylamine, 4-quinolylamine, unii-gte5p5l97n, ccris 1679, gte5p5l97n, 4-quinolinylamine, 4-amino quinoline
PubChem CID 68476
IUPAC-Name Chinolin-4-Amin
SMILES C1=CC=C2C(=C1)C(=CC=N2)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Aminoquinoline
Siedepunkt 332.0°C to 337.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 95% min. (HPLC)
Menge 250 mg
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: slightly soluble.
Formelmasse 144.17
Reinheit (%) 95+%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Aminoquinoline
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO– Nur für Forschungszwecke