Learn More
4-Aminoresorcinolhydrochlorid, TRC
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 4-Aminoresorcinol Hydrochloride |
| CAS | 34781-86-7 |
| Summenformel | C6H7NO2. HCl |
| Menge | 1 g |
| Synonym | 4-Amino-1,3-benzenediol Hydrochloride, 2,4-Dihydroxyaniline Hydrochloride, 4-Aminobenzene-1,3-diol Hydrochloride |
| InChI-Formel | InChI=1S/C6H7NO2.ClH/c7-5-2-1-4(8)3-6(5)9;/h1-3,8-9H,7H2;1H |
| SMILES | Cl.Nc1ccc(O)cc1O |
| IUPAC-Name | 4-Aminobenzol-1,3-diol;hydrochlorid |
| Molekulargewicht (g/mol) | 161.58 |
| Formelmasse | 161.0244 |