Learn More
4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamid, TRC
Artikelnummer. 30314934
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 mg
Packungsgröße:
500 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30314934 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30314934 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA453055500MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide
CAS 1044135-16-1
Summenformel C10 H12 N2 O3 S
Menge 500 mg
Synonym Benzamide, 4-(aminosulfonyl)-N-cyclopropyl-, 4-(Aminosulfonyl)-N-cyclopropylbenzamide, AE 0852999
InChI-Formel InChI=1S/C10H12N2O3S/c11-16(14,15)9-5-1-7(2-6-9)10(13)12-8-3-4-8/h1-2,5-6,8H,3-4H2,(H,12,13)(H2,11,14,15)
SMILES NS(=O)(=O)c1ccc(cc1)C(=O)NC2CC2
IUPAC-Name N-Cyclopropyl-4-sulfamoylbenzamid
Molekulargewicht (g/mol) 240.28
Formelmasse 240.0569