missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
4-Androsten-11b,17b-diol-3-one-2,2,4,6,6-d5, CDN
Click to view available options
Menge:
0.005 g
Packungsgröße:
0.01 Gramm
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | 11 beta-Hydroxytestosterone-2,2,4,6,6-D5 |
| Summenformel | C19 D5 H23 O3 |
| Menge | 0.005 g |
| Synonym | (11β,17β)-11,17-Dihydroxyandrost-4-en-3-one-2,2,4,6,6-d5, 11β-Hydroxytestosterone-2,2,4,6,6-D5, 4-Androstene-11β,17β-diol-3-one-2,2,4,6,6-d5 |
| InChI-Formel | InChI=1 S/C19H28O3/c1-18-8-7-12(20)9-11(18)3-4-13-14-5-6-16(22)19(14,2)10-15(21)17(13)18/h9,13-17,21-22 H,3-8,10H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17+,18-,19-/m0/s1/i3D2,7D2,9 D |
| SMILES | [2 H]C1=C2C([2 H])([2 H])C[C@H]3 [C@@H]4 CC[C@H](O)[C@@]4(C)C[C@H](O)[C@@H]3 [C@@]2(C)CC([2 H])([2 H])C1=O |
| IUPAC-Name | (8 S,9 S,10 R,11 S,13 S,14 S,17 S)-2,2,4,6,6-pentadeuterio-11,17-dihydroxy-10,13-dimethyl-1,7,8,9,11,12,14,15,16,17-decahydrocyclopenta[a]phenanthren-3-one |
| Molekulargewicht (g/mol) | 309.4546 |
| Formelmasse | 309.2352 g/mol |
| Reinheit (%) | 99 atom % D, min 98% Chemical Purity |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur