Learn More
Alfa Aesar™ 4-Anilin-1-Methylpiperidin, 98 %
Artikelnummer. 11352319
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. 11352319
Marke: Alfa Aesar™ H27276.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22261-94-5
Summenformel C12H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD06408133
InChI-Schlüssel GXJSWUKLJQHQFZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89642
IUPAC-Name 1-Methyl-N-Phenylpiperidin-4-Amin
SMILES CN1CCC(CC1)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Anilino-1-methylpiperidine
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Menge 5 g
Synonym 4-anilino-1-methylpiperidine, n-1-methylpiperidin-4-yl aniline, 4-piperidinamine,1-methyl-n-phenyl, 1-methyl 4-piperidyl phenylamine, acmc-20akdg, 4-piperidinamine, 1-methyl-n-phenyl, 4-anilino-1-methylpiperidin, 4-anilino-1-methyl-piperidine, n-1-methyl-4-piperidinyl aniline, 1-methyl-n-phenyl-4-piperidinamine
Formelmasse 190.28
Reinheit (%) 98%