Learn More
4-Anilin-1-Methylpiperidin, 98 %
Artikelnummer. 11362319
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11362319 25 g 25 Gramm
11342319 1 g 1 Gramm
11352319 5 g 5 Gramm
3 options
Artikelnummer. 11362319
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar H27276.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 22261-94-5
Summenformel C12H18N2
Molekulargewicht (g/mol) 190.29
MDL-Nummer MFCD06408133
InChI-Schlüssel GXJSWUKLJQHQFZ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 89642
IUPAC-Name 1-Methyl-N-Phenylpiperidin-4-Amin
SMILES CN1CCC(CC1)NC2=CC=CC=C2
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Anilino-1-methylpiperidine
Schmelzpunkt 82°C to 86°C
Menge 25 g
Synonym 4-anilino-1-methylpiperidine, n-1-methylpiperidin-4-yl aniline, 4-piperidinamine,1-methyl-n-phenyl, 1-methyl 4-piperidyl phenylamine, acmc-20akdg, 4-piperidinamine, 1-methyl-n-phenyl, 4-anilino-1-methylpiperidin, 4-anilino-1-methyl-piperidine, n-1-methyl-4-piperidinyl aniline, 1-methyl-n-phenyl-4-piperidinamine
Formelmasse 190.28
Reinheit (%) 98%