Learn More
4-Azabenzimidazol, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11446027
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11446027 25 g 25 Gramm
11426027 1 g 1 Gramm
11436027 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11446027 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. B25051.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 07-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 273-21-2 | C6H5N3 | 119.13 g/mol
4-Azabenzimidazole is used in the preparation of imidazo[4,5-b]pyridine 4-oxide. It is also used as a reagent to prepare benzoylmethyl-substituted azoles which are inhibitors of nitric oxide synthase with antioxidant properties.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Azabenzimidazol wird bei der Herstellung von Imidazo[4,5 -b]pyridinoxid4 verwendet. Es wird auch als Reagenz zur Herstellung von benzoylmethylsubstituierten Azolen verwendet, die Inhibitoren der Stickoxid-Synthase mit antioxidativen Eigenschaften sind.
Löslichkeit
Soluble in Dimethylformamid.
Hinweise
Nicht kompatibel mit starken Oxidationsmitteln und starker Säure.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 273-21-2
Summenformel C6H5N3
Molekulargewicht (g/mol) 119.13
MDL-Nummer MFCD00005579,MFCD01646138
InChI-Schlüssel GAMYYCRTACQSBR-UHFFFAOYSA-N
Synonym 3h-imidazo 4,5-b pyridine, 4-azabenzimidazole, 1h-imidazo 4,5-b pyridine, 1-deazapurine, 3,4-diazaindole, 7-azabenzimidazole, imidazopyridine, 4h-imidazo 4,5-b pyridine, pyrido 2,3-d imidazole, azabenzimidazole
PubChem CID 67504
ChEBI CHEBI:59952
IUPAC-Name 1H-Imidazo[4,5-b]Pyridin
SMILES N1C=NC2=NC=CC=C12
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Azabenzimidazole
Schmelzpunkt 145°bis 150 °C
Siedepunkt 140°C to 150°C (0.1 mmHg)
Menge 25 g
Beilstein 2600
Löslichkeitsinformationen Soluble in dimethylformamide.
Formelmasse 119.13
Reinheit (%) 99%