Learn More
4-Azaphthalid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15549573 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
Packungsgröße:
1 Gramm
25 Gramm
5 Gramm
Artikelnummer. Menge unitSize
15549573 1 g 1 Gramm
15559573 5 g 5 Gramm
15569573 25 g 25 Gramm
3 options
Artikelnummer. 15549573
Marke: Thermo Scientific Acros 458450010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 5657-51-2
Summenformel C7H5NO2
Molekulargewicht (g/mol) 135.12
InChI-Schlüssel YSJHADWSLVFGGT-UHFFFAOYSA-N
Synonym furo 3,4-b pyridin-5 7h-one, 4-azaphthalide, 7h-furo 3,4-b pyridin-5-one, ksc269g5r, 5h,7h-furo 3,4-b pyridin-5-one
PubChem CID 819439
IUPAC-Name 7H-Furo[3,4-b]Pyridin-5-on
SMILES C1C2=C(C=CC=N2)C(=O)O1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Azaphthalide
Schmelzpunkt 143.0°C to 144.0°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 97.5% min. (HPLC)
Verpackung Glasflasche
Menge 1 g
Formelmasse 135.12
Reinheit (%) 98%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 4-Azaphthalide
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Akute Toxizität Kategorie 4
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P312-Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.