missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

4-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17971635
Change view
Click to view available options
Menge:
25 mg
100 mg
500 mg
Packungsgröße:
100 Milligramm
25 Milligramm
500 Milligramm
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17971635 100 mg 100 Milligramm
17904495 25 mg 25 Milligramm
17912945 500 mg 500 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 17971635 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCA922600100MG

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Chemische Identifikatoren

CAS 34670-43-4
Summenformel C9 H10 N4 O2 . Cl H
Molekulargewicht (g/mol) 242.662
Synonym 3-(p-Azidophenyl)-L-alanine Hydrochloride, 4-Azidophenylalanine Hydrochloride, p-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride, p-Azidophenylalanine Hydrochloride
IUPAC-Name (2S)-2-amino-3-(4-azidophenyl)propanoic acid;hydrochloride
SMILES Cl.N[C@@H](Cc1ccc(cc1)N=[N+]=[N-])C(=O)O

Spezifikation

Chemischer Name oder Material 4-Azido-L-phenylalanine Hydrochloride
InChI-Formel InChI=1S/C9H10N4O2.ClH/c10-8(9(14)15)5-6-1-3-7(4-2-6)12-13-11;/h1-4,8H,5,10H2,(H,14,15);1H/t8-;/m0./s1
Menge 100 mg
Formelmasse 242.0571
Versandbedingung Room Temperature
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.