Learn More
4-(Azidomethyl)benzenboronsäure Pinacolester, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Product Code. 15484206
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Unit Size:
1 Gramm
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Menge Unit Size
15484206 1 g 1 Gramm
15494206 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 15484206 Supplier Thermo Scientific Alfa Aesar Supplier No. H58401.03
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 22-10-2026
Add to basket
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1239481-05-0 | C13H18BN3O2 | 259.116 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Hinweise
Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln. In einem gut verschlossenen Behälter trocken und kühl lagern. Lagerung bei 4 °C.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 1239481-05-0
Summenformel C13H18BN3O2
Molekulargewicht (g/mol) 259.116
MDL-Nummer MFCD20922785
InChI-Schlüssel CARNXRHOIGMOQD-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-4-azidomethyl phenyl-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane, amtb503, 4-azidomethyl benzeneboronic acid pinacol ester
PubChem CID 46872199
IUPAC-Name 2-[4-(Azidomethyl)phenyl]-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan
SMILES B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CC=C(C=C2)CN=[N+]=[N-]
Specifications
Chemischer Name oder Material 4-(Azidomethyl)benzeneboronic acid pinacol ester
Menge 1 g
Formelmasse 260.12
Reinheit (%) 95%