Learn More
4-Benzoyl-4'-methyldiphenylsulfid, TRC
Artikelnummer. 30331919
Change view
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30331919 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30331919 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2082151G
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Chemischer Name oder Material 4-Benzoyl-4'-methyldiphenyl Sulfide
CAS 83846-85-9
Summenformel C20 H16 O S
Menge 1 g
Synonym [4-[(4-Methylphenyl)thio]phenyl]phenylmethanone, 4-(4-Methylphenylthio)benzophenone, 4-(4-Tolylthio)benzophenone, 4-(p-Tolylthio)benzophenone, 4-Benzoyl-4'-methyldiphenyl sulfide, 4-Benzoyl-4'-methyldiphenyl thioether, BMS, Kayacure BMS, Lunacure BMS, Phenyl (p-tolylthio)phenyl ketone, Quantacure BMS, Runtecure 1030, SB-PI 705, Speedcure BMS
InChI-Formel InChI=1S/C20H16OS/c1-15-7-11-18(12-8-15)22-19-13-9-17(10-14-19)20(21)16-5-3-2-4-6-16/h2-14H,1H3
SMILES Cc1ccc(Sc2ccc(cc2)C(=O)c3ccccc3)cc1
IUPAC-Name [4-(4-Methylphenyl)sulfanylphenyl]-phenylmethanon
Molekulargewicht (g/mol) 304.41
Formelmasse 304.0922
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.