Learn More
4-Benzoylbenzoesäure, TRC
Artikelnummer. 30335936
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30335936 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30335936 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2083401G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzoylbenzoic acid
CAS 611-95-0
Summenformel C14H10O3
Menge 1 g
Synonym 4-Benzoylbenzoic Acid, 4-Carboxybenzophenone, Benzophenone-4-carboxylic Acid, NSC 37115, p-Benzoylbenzoic Acid, p-Carboxybenzophenone
InChI-Formel InChI=1S/C14H10O3/c15-13(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-12(9-7-11)14(16)17/h1-9H,(H,16,17)
SMILES O=C(O)C1=CC=C(C(C2=CC=CC=C2)=O)C=C1
IUPAC-Name 4-Benzoylbenzoesäure
Molekulargewicht (g/mol) 226.23
Formelmasse 226.06