Learn More
4-Benzoylbuttersäure, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11316756
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
Packungsgröße:
5 Gramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
11316756 25 g -
11306756 5 g 5 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11316756 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. L04013.14
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 30-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
CAS: 1501-05-9 | C11H12O3 | 192.214 g/mol
4-Benzoylbutyric acid is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff fields.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
4-Benzoylbuttersäure ist ein wichtiger Rohstoff und Zwischenprodukt, der in der organischen Synthese, Pharmazeutika, Agrochemikalien und Farbstoffen verwendet wird.
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Halten Sie den Behälter dicht verschlossen. Kühl und trocken in einem gut versiegelten Behälter lagern. Nicht kompatibel mit Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1501-05-9
Summenformel C11H12O3
Molekulargewicht (g/mol) 192.214
MDL-Nummer MFCD00004411
InChI-Schlüssel SHKWSBAVRQZYLE-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-benzoylbutyric acid, 5-oxo-5-phenylvaleric acid, benzenepentanoic acid, .delta.-oxo, 4-benzoyl-butyric acid, timtec-bb sbb007811, 5-oxo-5-phenyl-pentanoic acid, 4-benzoylbutyric acid;4-benzoylbutanoic acid, butanoic acid, 4-benzoyl, 4-benzoylbutyricacid
PubChem CID 73914
IUPAC-Name 5-Oxo-5 -Phenylpentanosäure
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(=O)CCCC(=O)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzoylbutyric acid
Schmelzpunkt 126°C to 128°C
Menge 25 g
Beilstein 641947
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water.
Formelmasse 192.21
Reinheit (%) 97%