Learn More
4-Benzoylpiperidinhydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30345112
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
50 mg
Packungsgröße:
50 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30345112 50 mg 50 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30345112 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB20870050MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzoylpiperidine, Hydrochloride
CAS 25519-80-6
Summenformel C12 H15 N O . Cl H
Menge 50 mg
Synonym Umeclidinium Bromide Impurity 14 HCl
InChI-Formel InChI=1S/C12H15NO.ClH/c14-12(10-4-2-1-3-5-10)11-6-8-13-9-7-11;/h1-5,11,13H,6-9H2;1H
SMILES Cl.O=C(C1CCNCC1)c2ccccc2
IUPAC-Name Phenyl(piperidin-4-yl)methanon;Hydrochlorid
Molekulargewicht (g/mol) 225.71
Formelmasse 225.092