Learn More
4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion, TRC
Artikelnummer. 30329633
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30329633 1 mg 1 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30329633 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2857251MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Summenformel C10 H10 N2 O2 S
Menge 1 mg
Synonym TDZD 8 - Bio-X TM
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
IUPAC-Name 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
Formelmasse 222.0463