Learn More
4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion, TRC
Artikelnummer. 30334990
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30334990 10 mg 10 Milligramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30334990 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB28572510MG
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 10-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidine-3,5-dione
CAS 327036-89-5
Summenformel C10 H10 N2 O2 S
Menge 10 mg
Synonym TDZD 8 - Bio-X TM
InChI-Formel InChI=1S/C10H10N2O2S/c1-11-9(13)12(10(14)15-11)7-8-5-3-2-4-6-8/h2-6H,7H2,1H3
SMILES CN1SC(=O)N(Cc2ccccc2)C1=O
IUPAC-Name 4-Benzyl-2-methyl-1,2,4-thiadiazolidin-3,5-dion
Molekulargewicht (g/mol) 222.26
Formelmasse 222.0463