Learn More
4-Benzyl-4-piperidinol, TRC
Artikelnummer. 30348299
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
30348299 1 g 1 Gramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 30348299 Lieferant Toronto Research Chemicals Lieferanten-Nr. TRCB2887701G
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Hochreine organische Moleküle und analytische Standards, strategisch weltweit geliefert, um Innovation und wirtschaftlichen Erfolg zu ermöglichen.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material 4-Benzyl-4-piperidinol
CAS 51135-96-7
Summenformel C12 H17 N O
Menge 1 g
Synonym 4-Piperidinol, 4-(phenylmethyl)-, 4-(Phenylmethyl)-4-piperidinol, 4-Benzyl-4-hydroxypiperidine, 4-Benzyl-4-piperidinol, 4-Hydroxy-4-benzylpiperidine, 4-Hydroxy-4-phenylmethylpiperidine, NSC 83237
InChI-Formel InChI=1S/C12H17NO/c14-12(6-8-13-9-7-12)10-11-4-2-1-3-5-11/h1-5,13-14H,6-10H2
SMILES OC1(Cc2ccccc2)CCNCC1
IUPAC-Name 4-Benzylpiperidin-4-ol
Molekulargewicht (g/mol) 191.27
Formelmasse 191.131